Merck
BDPH9BCDA1FF
Bide Pharmatech
4-Bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
Synonym(e):
4-bromo-1H-benzimidazol-2-ylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6N3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA1FF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-4-2-1-3-5-6(4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
Inchi Key
YVWBPTWXQVFJIU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)