Merck
BDPH9BCDA2DA
Bide Pharmatech
(3-Cyclopropyl-4-fluorophenyl)methanamine
Synonym(e):
(3-cyclopropyl-4-fluorophenyl)methanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDA2DA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H12N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA2DA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H12FN/c11-10-4-1-7(6-12)5-9(10)8-2-3-8/h1,4-5,8H,2-3,6,12H2
Inchi Key
AEBMJKAYVCSCBJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)