Merck
BDPH9BCDA2EE
Bide Pharmatech
4-Ethynyl-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Synonym(e):
4-ethynyl-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA2EE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-4-8-5-11(14-3)9(7-12)6-10(8)13-2/h1,5-7H,2-3H3
Inchi Key
LCFPHQPYGQHNSY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)