Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDA3CA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H10Br2/c1-7-3-5-10-9(11(7)13)6-4-8(2)12(10)14/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
CJCKXYUJTNKMQF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
