Fortfahren mit
BDPH9BCDA41C
Bide Pharmatech
6-Bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
Synonym(e):
6-bromo-2-fluoro-3-pyridinesulfonyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H2O2N1Cl1Br1S1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H2BrClFNO2S/c6-4-2-1-3(5(8)9-4)12(7,10)11/h1-2H
Inchi Key
VADHBJNKHDTBMX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)