Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDA596

Bide Pharmatech

1,2-Bis(phenylsulfinyl)ethane palladium(II) acetate

Synonym(e):

(ethanesulfinyl)benzene oxo(phenyl)-λ⁴-sulfanylium acetate palladium

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCDA596 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Das Produkt BDPH9BCDA596 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C8H10OS.C6H5OS.C2H4O2.Pd/c1-2-10(9)8-6-4-3-5-7-8;7-8-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h3-7H,2H2,1H3;1-5H;1H3,(H,3,4);/q;+1;;/p-1

Inchi Key

UZDZSSRIVBOGLV-UHFFFAOYSA-M

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

hstatements

signalword

Danger

pictograms

Corrosion

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen