Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDA696

Bide Pharmatech

tert-Butyl 3-(3-oxopropoxy)propanoate

Synonym(e):

tert-butyl 3-(3-oxopropoxy)propanoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H18O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA696 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C10H18O4/c1-10(2,3)14-9(12)5-8-13-7-4-6-11/h6H,4-5,7-8H2,1-3H3

Inchi Key

CZRHXJWSZPQZQY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen