Merck
BDPH9BCDA775
Bide Pharmatech
6-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Synonym(e):
6-bromo-1-benzofuran-3(2H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.03
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA775 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5BrO2/c9-5-1-2-6-7(10)4-11-8(6)3-5/h1-4,10H
Inchi Key
JVZYWUQMXKTBQH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown to Red Solid or Liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)