Merck
BDPH9BCDA77D
Bide Pharmatech
6-Chloro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
Synonym(e):
6-chloro-1H-benzimidazol-2-ylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.6
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA77D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
Inchi Key
PDOCNPCPPLPXRV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)