Merck
BDPH9BCDA78F
Bide Pharmatech
5-Bromoisophthalaldehyde
Synonym(e):
5-bromoisophthalaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.03
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA78F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5BrO2/c9-8-2-6(4-10)1-7(3-8)5-11/h1-5H
Inchi Key
QAQOLRCTTDVBAK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)