Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDA7BD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-9(7-13)8-4-12-5-8;/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3;1H
Inchi Key
HODOSLOMSNCLOP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
