Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDA7FA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H25N3O2S/c1-14(2)18(16,17)15-9-5-12(6-10-15)11-3-7-13-8-4-11/h11-13H,3-10H2,1-2H3
Inchi Key
JYTHYCMPNRDNOL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
