Merck
BDPH9BCDA80E
Bide Pharmatech
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
Synonym(e):
3-methoxy-2-pyrazinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6O3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA80E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-11-5-4(6(9)10)7-2-3-8-5/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
HIQNMBCMDBUWJV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)