Fortfahren mit
BDPH9BCDA85F
Bide Pharmatech
2,3-Dibromo-4-fluorobenzaldehyde
Synonym(e):
2,3-dibromo-4-fluorobenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O1Br2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.91
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H3Br2FO/c8-6-4(3-11)1-2-5(10)7(6)9/h1-3H
Inchi Key
KSUPOCPXYXSEAP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dibromo-4-fluorobenzaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)