Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDA8A5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H8N2OS2/c1-10-6(11-2)4(3-7)5(8)9/h1-2H3,(H2,8,9)
Inchi Key
ASRISBXJSAYCHP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white to yellow solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
