Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDAA35 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-11(2)14(12,13)9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Inchi Key
KTFSQBCKLKHZRU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

