Merck
BDPH9BCDABA0
Bide Pharmatech
5-Bromofuran-2-carbonyl chloride
Synonym(e):
5-bromo-2-furoyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H2O2Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.43
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDABA0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H2BrClO2/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H
Inchi Key
QLVNUZPODFIOGC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)