Merck
BDPH9BCDABB0
Bide Pharmatech
2-Pyridinecarboxaldehyde
Synonym(e):
2-pyridinecarbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDABB0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.11
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDABB0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5H
Inchi Key
CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)