Merck
BDPH9BCDAD8A
Bide Pharmatech
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Synonym(e):
4-chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.61
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDAD8A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-5-3-6-7(11)2-4-10-8(6)9/h2-5H,1H3
Inchi Key
YDHGAILLVNWKRE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)