Merck
BDPH9BCDAE06
Bide Pharmatech
2-Amino-5-methoxy-1-methylbenzimidazole
Synonym(e):
5-methoxy-1-methyl-1H-benzimidazol-2-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDAE06 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c1-12-8-4-3-6(13-2)5-7(8)11-9(12)10/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
Inchi Key
BTSAWSKQHDFYIU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)