Merck
BDPH9BCDAE2A
Bide Pharmatech
8-Aminoquinolin-6-ol
Synonym(e):
8-amino-6-quinolinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDAE2A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-8-5-7(12)4-6-2-1-3-11-9(6)8/h1-5,12H,10H2
Inchi Key
XSAFKWKVRFZBMP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)