Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDAE91 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H12BrNO2/c1-15-11(14)8-5-7-3-2-4-13-10(7)9(12)6-8/h5-6,13H,2-4H2,1H3
Inchi Key
XYMKYKQUTLDGPK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
