Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDAEC4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H15N3S2/c1-12(14-9-5-6-10-16-14)17-18-15(19)20-11-13-7-3-2-4-8-13/h2-10,17H,1,11H2,(H,18,19)
Inchi Key
PSPLDDBZQMQQMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
