Merck
BDPH9BCDAEE8
Bide Pharmatech
1-(Prop-2-yn-1-yl)-1H-imidazole
Synonym(e):
1-(2-propynyl)-1H-imidazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDAEE8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H6N2/c1-2-4-8-5-3-7-6-8/h1,3,5-6H,4H2
Inchi Key
UGOQKSGJGCADAG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)