Merck
BDPH9BCDAEEB
Bide Pharmatech
N2,N2,6-Trimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Synonym(e):
N~2~,N~2~,6-trimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDAEEB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H11N5/c1-4-8-5(7)10-6(9-4)11(2)3/h1-3H3,(H2,7,8,9,10)
Inchi Key
DUAYDERMVQWIJD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)