Merck
BDPH9BCDAFA8
Bide Pharmatech
1-(3-Bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
Synonym(e):
1-(3-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDAFA8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-5-3-7(6(2)11)9(12)8(10)4-5/h3-4,12H,1-2H3
Inchi Key
ARARNHPPXNXRPT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)