Merck
BDPH9BCDB07F
Bide Pharmatech
Pyrene-2,7-diamine
Synonym(e):
pyrene-2,7-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDB07F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.28
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB07F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H12N2/c17-13-5-9-1-2-10-6-14(18)8-12-4-3-11(7-13)15(9)16(10)12/h1-8H,17-18H2
Inchi Key
JSTHREDTMPIBEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)