Merck
BDPH9BCDB09F
Bide Pharmatech
3-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde
Synonym(e):
3-(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB09F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-12-5-6-13-10-4-2-3-9(7-10)8-11/h2-4,7-8H,5-6H2,1H3
Inchi Key
RCERKBSPVRUVQL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)