Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDB162
Bide Pharmatech
3-Chloroquinoline-8-carboxylic acid
Synonym(e):
3-chloroquinoline-8-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H6O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.62
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-7-4-6-2-1-3-8(10(13)14)9(6)12-5-7/h1-5H,(H,13,14)
Inchi Key
ZBCZIOIUHRRMLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)