Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDB271 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
SXEVZVMJNXOXIJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
