Merck
BDPH9BCDB2AB
Bide Pharmatech
3-Bromo-1,8-naphthyridine
Synonym(e):
3-bromo[1,8]naphthyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB2AB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-7-4-6-2-1-3-10-8(6)11-5-7/h1-5H
Inchi Key
PDZZZAWKYMHGLA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)