Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDB2C7

Bide Pharmatech

1,4-Di(prop-1-en-2-yl)benzene

Synonym(e):

1,4-diisopropenylbenzene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB2C7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C12H14/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3

Inchi Key

ZENYUPUKNXGVDY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder Colour: White - Almost white



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen