Merck
BDPH9BCDB2FA
Bide Pharmatech
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Synonym(e):
3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H9O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.15
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7(9)10/h3,8H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
XQGVQRPSTODODM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)