Merck
BDPH9BCDB378
Bide Pharmatech
Ethyl 4-(methylamino)-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Synonym(e):
ethyl 4-(methylamino)-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H13O2N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.29
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB378 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H13N3O2S/c1-4-14-8(13)6-5-11-9(15-3)12-7(6)10-2/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,11,12)
Inchi Key
VDDZMXQAZJMGPK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)