Merck
BDPH9BCDB424
Bide Pharmatech
Tetrahydro-1H-oxazolo[3,4-a]pyrazin-3(5H)-one hydrochloride
Synonym(e):
hexahydro[1,3]oxazolo[3,4-a]pyrazin-3-one hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11O2N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.62
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB424 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H10N2O2.ClH/c9-6-8-2-1-7-3-5(8)4-10-6;/h5,7H,1-4H2;1H
Inchi Key
NEFDJLDMYYSLHW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)