Das Produkt BDPH9BCDB474 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5BrF2N2O/c9-5-1-2-6(14-8(10)11)7-4(5)3-12-13-7/h1-3,8H,(H,12,13)
Inchi Key
JOHIPWAGOMNJSG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
