Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDB67D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H14N2O2/c1-6(2)4-7-5-8(9(12)13)11(3)10-7/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,12,13)
Inchi Key
FNZPEHCXMGHUNY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
