Merck
BDPH9BCDB72F
Bide Pharmatech
(7-Phenylnaphthalen-2-yl)boronic acid
Synonym(e):
(7-phenylnaphthalen-2-yl)boronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H13O2B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.09
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB72F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H13BO2/c18-17(19)16-9-8-13-6-7-14(10-15(13)11-16)12-4-2-1-3-5-12/h1-11,18-19H
Inchi Key
GQXDHXDVXQGQJT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)