Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDB79F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H5NO4/c8-4-1-5(9)7-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)
Inchi Key
QJLHSJRQOWSNMD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
