Merck
BDPH9BCDB7AF
Bide Pharmatech
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decane
Synonym(e):
8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H15O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB7AF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-4-9-7-8(1)2-5-10-6-3-8/h9H,1-7H2
Inchi Key
JVBOTGLQUHBBCV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)