Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDB7CD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c1-13-9(12)8-6(5-11)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
Inchi Key
TXKFIBYLMLSSBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
