Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDB7D5

Bide Pharmatech

1-(Bromoethynyl)-3-chlorobenzene

Synonym(e):

1-(bromoethynyl)-3-chlorobenzene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H4Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.48
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB7D5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H4BrCl/c9-5-4-7-2-1-3-8(10)6-7/h1-3,6H

Inchi Key

YHQFKKWAFNMAJX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Danger

pictograms

CorrosionExclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen