Merck
BDPH9BCDB82B
Bide Pharmatech
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzonitrile
Synonym(e):
4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O2N2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB82B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5FN2O2/c1-5-2-7(9)8(11(12)13)3-6(5)4-10/h2-3H,1H3
Inchi Key
MCWKESZUGXPBHI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)