Merck
BDPH9BCDB87F
Bide Pharmatech
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde
Synonym(e):
4-fluoro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDB87F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H5O2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB87F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H5FO2/c10-8-2-1-6(5-11)9-7(8)3-4-12-9/h1-5H
Inchi Key
MBVFRSJFKMJRHA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)