Merck
BDPH9BCDB8A0
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Synonym(e):
2-bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7N1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB8A0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3
Inchi Key
QVECFWRRZNGQDO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)