Merck
BDPH9BCDBAAC
Bide Pharmatech
(4-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)phenyl)boronic acid
Synonym(e):
4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}phenylboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H14O4N1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.08
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBAAC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H14BNO4/c17-14(20-10-11-4-2-1-3-5-11)16-13-8-6-12(7-9-13)15(18)19/h1-9,18-19H,10H2,(H,16,17)
Inchi Key
KYCQBMOJDXVNIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)