Fortfahren mit
BDPH9BCDBBA5
Bide Pharmatech
2-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-amine
Synonym(e):
2-chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H8N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.61
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H8ClN3/c8-7-10-5-3-1-2-4(5)6(9)11-7/h1-3H2,(H2,9,10,11)
Inchi Key
FLSZZRQYAPQBEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)