Merck
BDPH9BCDBBB3
Bide Pharmatech
N-Methylpyrazine-2-carboxamide
Synonym(e):
N-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H7O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBBB3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c1-7-6(10)5-4-8-2-3-9-5/h2-4H,1H3,(H,7,10)
Inchi Key
OPVFDBZMQPCJEB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)