Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDBBB6

Bide Pharmatech

Dibutyl carbonate

Synonym(e):

dibutyl carbonate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCDBBB6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBBB6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C9H18O3/c1-3-5-7-11-9(10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3

Inchi Key

QLVWOKQMDLQXNN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: liquid / Colour: Colorless - Very pale yellow

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen