Merck
BDPH9BCDBBBF
Bide Pharmatech
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol
Synonym(e):
2,4-dichloro-3,5-dimethylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDBBBF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O1Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBBBF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O/c1-4-3-6(11)8(10)5(2)7(4)9/h3,11H,1-2H3
Inchi Key
IYOLBFFHPZOQGW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
92%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light yellow-red powder or crystal
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)